3,4-Dihydro-2-methoxy-2H-pyran ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
D1554-25ML
D1554-500ML
TCIAD1554-25MLEA
245
NOK
TCIAD1554-25ML
TCIAD1554-500ML
3,4-Dihydro-2-methoxy-2H-pyran ≥97.0% (by GC)
3,4-Dihydro-2-methoxy-2H-pyran
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Kokepunkt: 127°C Flash punkt: 16°C |
MDL nummer:
MFCD00006560 CAS-nummer: 4454-05-1 EINECS: 224-698-3 FN: 1993 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |