2-Methyl-2-thiazoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
M0285-100ML M0285-25ML
TCIAM0285-100MLEA 4200 NOK
TCIAM0285-100ML TCIAM0285-25ML
2-Methyl-2-thiazoline ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-thiazoline
Formel: C₄H₇NS
MW: 101,17 g/mol
Kokepunkt: 145°C
Flash punkt: 37°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005314
CAS-nummer: 2346-00-1
EINECS: 219-071-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0bca5e664b0ac175746f31e01899771359f96b&vid=0e0bca5e664b0ac175746f31e01899771359f96b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %