1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethyl(phenylethynyl)silane
P1398-5ML P1398-25ML
TCIAP1398-5MLEA 435 NOK
TCIAP1398-5ML TCIAP1398-25ML
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene
Formel: C₁₁H₁₄Si
MW: 174,32 g/mol
Flash punkt: 73°C
MDL nummer: MFCD00054860
CAS-nummer: 2170-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6d59e659c2441a2cedb2e2af56ff132d978e546&vid=b6d59e659c2441a2cedb2e2af56ff132d978e546&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %