3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1H-phosphole 1-oxide
M0705-25G M0705-5G
TCIAM0705-25GEA 2800 NOK
TCIAM0705-25G TCIAM0705-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥95.0% (by HPLC)
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide
Formel: C₁₁H₁₃OP
MW: 192,2 g/mol
Kokepunkt: 155°C
MDL nummer: MFCD00014518
CAS-nummer: 707-61-9
EINECS: 211-901-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1a3d7a8bbdbda8090b41d7b39d6abea2973428&vid=fd1a3d7a8bbdbda8090b41d7b39d6abea2973428&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Solubility in Methanol almost transparency