Ethyl-5-bromonicotinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 5-bromonicotinate
E0866-25G E0866-5G
TCIAE0866-25GEA 2400 NOK
TCIAE0866-25G TCIAE0866-5G
Ethyl-5-bromonicotinate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-5-bromonicotinate
Formel: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040366
CAS-nummer: 20986-40-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76e1bc42a8574e616fe4ce01cb5215c52677132&vid=a76e1bc42a8574e616fe4ce01cb5215c52677132&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C