Methyl-2-chloronicotinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
M2165-25G M2165-5G
TCIAM2165-25GEA 1300 NOK
TCIAM2165-25G TCIAM2165-5G
Methyl-2-chloronicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-chloronicotinate
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Kokepunkt: 70°C
MDL nummer: MFCD01318629
CAS-nummer: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b442c531c7680583fdcbb811832af86a88cbb892&vid=b442c531c7680583fdcbb811832af86a88cbb892&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %