5-Bromo-2-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2766-1G B2766-5G
TCIAB2766-1GEA 220 NOK
TCIAB2766-1G TCIAB2766-5G
5-Bromo-2-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
MDL nummer: MFCD00160411
CAS-nummer: 39856-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d54649c2362121a028459f87e867adec5dc6a1d2&vid=d54649c2362121a028459f87e867adec5dc6a1d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C