2-Bromo-1-indanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1-hydroxyindane
B1300-25G B1300-5G
TCIAB1300-25GEA 1125 NOK
TCIAB1300-25G TCIAB1300-5G
2-Bromo-1-indanol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-1-indanol
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Kokepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 131…132 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003798
CAS-nummer: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5579477783d2baff9534ca8c2289f156fa54c6e&vid=b5579477783d2baff9534ca8c2289f156fa54c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 132.0 deg-C