1-Indanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
I0013-25G
I0013-5G
TCIAI0013-25GEA
785
NOK
TCIAI0013-25G
TCIAI0013-5G
1-Indanon ≥98.0% (by GC)
1-Indanon
Formel:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Kokepunkt: 245°C Smeltepunkt: 37…40 °C Tetthet: 1,1028 g/cm³ (40 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003785 CAS-nummer: 83-33-0 EINECS: 201-470-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 43.0 deg-C |