2-Indanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
I0649-25G I0649-5G
TCIAI0649-25GEA 1300 NOK
TCIAI0649-25G TCIAI0649-5G
2-Indanon ≥98.0% (by GC)
2-Indanon
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 225°C
Smeltepunkt: 54…56 °C
Tetthet: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003792
CAS-nummer: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=215cffa254a48fc822b9fd240434bbda83ecde41&vid=215cffa254a48fc822b9fd240434bbda83ecde41&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C