5,6-dimetoksy-1-indanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
D3313-25G D3313-5G
TCIAD3313-25GEA 890 NOK
TCIAD3313-25G TCIAD3313-5G
5,6-dimetoksy-1-indanon ≥98.0% (by GC)
5,6-dimetoksy-1-indanon
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Smeltepunkt: 120 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003790
CAS-nummer: 2107-69-9
EINECS: 218-287-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d441f08e255428ddc450741be00b5c1acf74a7d&vid=2d441f08e255428ddc450741be00b5c1acf74a7d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C