Isokinolin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
I0182-25G I0182-500G
TCIAI0182-25GEA 220 NOK
TCIAI0182-25G TCIAI0182-500G
Isokinolin ≥95.0% (by GC)
Isokinolin
Formel: C₉H₇N
MW: 129,16 g/mol
Kokepunkt: 242°C
Smeltepunkt: 21…26 °C
Tetthet: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006898
CAS-nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,05222
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b410af3ccc5fa5716763526b44a7f5b34554bf16&vid=b410af3ccc5fa5716763526b44a7f5b34554bf16&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %