1-klornaftalen ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C0212-25G C0212-500G C0212-100G
TCIAC0212-25GEA 285 NOK
TCIAC0212-25G TCIAC0212-500G TCIAC0212-100G
1-klornaftalen ≥85.0% (by GC)
1-klornaftalen
Formel: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Kokepunkt: 263°C
Smeltepunkt: –20°C
Tetthet: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 121°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003874
CAS-nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,02149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da25412a8f7eb954e2111451072883555ce1689e&vid=da25412a8f7eb954e2111451072883555ce1689e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %