1-klornaftalen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
C2310-5G C2310-25G
TCIAC2310-5GEA 675 NOK
TCIAC2310-5G TCIAC2310-25G
1-klornaftalen ≥97.0% (by GC)
1-klornaftalen
Formel: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Kokepunkt: 263°C
Smeltepunkt: -20°C
Tetthet: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 121°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003874
CAS-nummer: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,02149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e586bf747a50aa0f4d10ca02aabe2c077cab493&vid=2e586bf747a50aa0f4d10ca02aabe2c077cab493&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %