1-Naftol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalene
N0026-25G N0026-500G N0026-100G
TCIAN0026-25GEA 230 NOK
TCIAN0026-25G TCIAN0026-500G TCIAN0026-100G
1-Naftol ≥99.0% (by GC)
1-Naftol
Formel: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Smeltepunkt: 94 °C
Tetthet: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 125 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003930
CAS-nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,06383
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b6956a5f9061b71cbb331e826794092518aa20&vid=12b6956a5f9061b71cbb331e826794092518aa20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency