Naftalen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
N0885-25G N0885-500G
TCIAN0885-25GEA 220 NOK
TCIAN0885-25G TCIAN0885-500G
Naftalen ≥98.0% (by GC)
Naftalen
Formel: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Kokepunkt: 218°C
Smeltepunkt: 79…82 °C
Tetthet: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001742
CAS-nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
FN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 14,06370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&vid=e4bd66d590350fdf511b0ab490eaee645121dc27&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C