1-Bromo-2-methylnaphthalene ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B1295-25G
B1295-5G
TCIAB1295-25GEA
1025
NOK
TCIAB1295-25G
TCIAB1295-5G
1-Bromo-2-methylnaphthalene ≥90.0% (by GC)
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Formel:
C₁₁H₉Br MW: 221,1 g/mol Kokepunkt: 157°C Tetthet: 1,41 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003871 CAS-nummer: 2586-62-1 EINECS: 219-966-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |