2-(brommetyl)naftalen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B1524-25G B1524-5G
TCIAB1524-25GEA 4275 NOK
TCIAB1524-25G TCIAB1524-5G
2-(brommetyl)naftalen ≥97.0% (by GC)
2-(brommetyl)naftalen
Formel: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Kokepunkt: 214°C
Smeltepunkt: 60…62 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004123
CAS-nummer: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&vid=fcda7d20b95f85a6b505a0cdcd0cbce9d0ffd24a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C