1,2-Dimetylnaftalen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D0747-1G D0747-5G
TCIAD0747-1GEA 1475 NOK
TCIAD0747-1G TCIAD0747-5G
1,2-Dimetylnaftalen ≥95.0% (by GC)
1,2-Dimetylnaftalen
Formel: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Kokepunkt: 132°C
Tetthet: 1,0219 g/cm³ (16.3 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004035
CAS-nummer: 573-98-8
EINECS: 209-364-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b901be2929f48b29257330739e0b1d2f38383a8&vid=3b901be2929f48b29257330739e0b1d2f38383a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %