1,4-Dimetylnaftalen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D1006-5G D1006-25G
TCIAD1006-5GEA 875 NOK
TCIAD1006-5G TCIAD1006-25G
1,4-Dimetylnaftalen ≥96.0% (by GC)
1,4-Dimetylnaftalen
Formel: C₁₂H₁₂
MW: 156,23 g/mol
Kokepunkt: 268°C
Tetthet: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 128°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004037
CAS-nummer: 571-58-4
EINECS: 209-335-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7ca9e2c980e2e66bb37b6f42f2e85090672565&vid=ed7ca9e2c980e2e66bb37b6f42f2e85090672565&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %