2,5-Dibrompyridin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1217-25G D1217-5G D1217-500G
TCIAD1217-25GEA 715 NOK
TCIAD1217-25G TCIAD1217-5G TCIAD1217-500G
2,5-Dibrompyridin ≥99.0% (by GC)
2,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Kokepunkt: 235°C
Smeltepunkt: 90…93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006221
CAS-nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6063f5d01d61596803e342ea6befdc9d93600775&vid=6063f5d01d61596803e342ea6befdc9d93600775&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C