3,5-Dibrompyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2573-25G D2573-5G
TCIAD2573-25GEA 1675 NOK
TCIAD2573-25G TCIAD2573-5G
3,5-Dibrompyridin ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Kokepunkt: 222°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014634
CAS-nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96fb32c9d59677ea2eaeea566927907760ccc64a&vid=96fb32c9d59677ea2eaeea566927907760ccc64a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C