5-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2329-25G B2329-5G
TCIAB2329-25GEA 1175 NOK
TCIAB2329-25G TCIAB2329-5G
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Kokepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 71 °C
MDL nummer: MFCD01318951
CAS-nummer: 53939-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79fe10c248e73b337a0b6b2d4a21552920a9e579&vid=79fe10c248e73b337a0b6b2d4a21552920a9e579&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 75.0 deg-C