5-Brom-2-iodpyridin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2877-25G B2877-5G
TCIAB2877-25GEA 2025 NOK
TCIAB2877-25G TCIAB2877-5G
5-Brom-2-iodpyridin ≥97.0% (by GC)
5-Brom-2-iodpyridin
Formel: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
MDL nummer: MFCD00691506
CAS-nummer: 223463-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17c0a1ea80cb90de5912069de5580766a63d1123&vid=17c0a1ea80cb90de5912069de5580766a63d1123&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C