2,4-Dichloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3784-25G D3784-5G
TCIAD3784-25GEA 2450 NOK
TCIAD3784-25G TCIAD3784-5G
2,4-Dichloropyridine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Kokepunkt: 190°C
Flash punkt: 89°C
MDL nummer: MFCD00955618
CAS-nummer: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e72f5723ab3a70a7cf8093bfad3b72efad69df0e&vid=e72f5723ab3a70a7cf8093bfad3b72efad69df0e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %