2,5-Diklorpyridin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1607-25G D1607-5G
TCIAD1607-25GEA 1175 NOK
TCIAD1607-25G TCIAD1607-5G
2,5-Diklorpyridin ≥99.0% (by GC)
2,5-Diklorpyridin
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Kokepunkt: 98°C
Smeltepunkt: 65 °C
MDL nummer: MFCD00006239
CAS-nummer: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838a95c03442c796d6fc4b8c9bedeaa35625f568&vid=838a95c03442c796d6fc4b8c9bedeaa35625f568&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency