2,6-Diklorpyridin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0410-25G D0410-500G
TCIAD0410-25GEA 220 NOK
TCIAD0410-25G TCIAD0410-500G
2,6-Diklorpyridin ≥97.0% (by GC)
2,6-Diklorpyridin
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Kokepunkt: 212°C
Smeltepunkt: 83…86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006244
CAS-nummer: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15c754ead1db824f6e22793ed2fe123e5078c3df&vid=15c754ead1db824f6e22793ed2fe123e5078c3df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency