2,6-Diklor-3-nitropyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D2761-25G D2761-5G
TCIAD2761-25GEA 1000 NOK
TCIAD2761-25G TCIAD2761-5G
2,6-Diklor-3-nitropyridin ≥98.0% (by GC)
2,6-Diklor-3-nitropyridin
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,99 g/mol
Smeltepunkt: 67…68 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006234
CAS-nummer: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84e7083f9e8f20d4394f852b9bd16c6b089cb1da&vid=84e7083f9e8f20d4394f852b9bd16c6b089cb1da&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C