2,6-Difluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1741-25G D1741-5G
TCIAD1741-25GEA 1150 NOK
TCIAD1741-25G TCIAD1741-5G
2,6-Difluorpyridin ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Kokepunkt: 125°C
Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 33°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006227
CAS-nummer: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ddf93ae2a0bd8c3e5f50e53d8e44c83f1aef056&vid=8ddf93ae2a0bd8c3e5f50e53d8e44c83f1aef056&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %