2-Fluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
F0217-25G F0217-100G
TCIAF0217-25GEA 485 NOK
TCIAF0217-25G TCIAF0217-100G
2-Fluorpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Fluoropyridine
Formel: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Kokepunkt: 126°C
Tetthet: 1,129 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 24°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006224
CAS-nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&vid=45e6eb2cfb22e3122c41075c7a6a31bfec90b809&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %