2-brom-3-metylpyridin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Bromo-3-picoline
B1894-25G
B1894-5G
TCIAB1894-25GEA
1325
NOK
TCIAB1894-25G
TCIAB1894-5G
2-brom-3-metylpyridin ≥97.0% (by GC)
2-brom-3-metylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol Kokepunkt: 219°C |
MDL nummer:
MFCD00239380 CAS-nummer: 3430-17-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |