2-Chloro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloro-4-picoline
C1992-25G C1992-5G
TCIAC1992-25GEA 915 NOK
TCIAC1992-25G TCIAC1992-5G
2-Chloro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Kokepunkt: 99°C
Smeltepunkt: 115 °C
Tetthet: 1,456 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00023418
CAS-nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&vid=60b0549addb73236c178286ce059a29411d533e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %