2-Chloro-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-2-picoline
C1654-25G C1654-5G
TCIAC1654-25GEA 2075 NOK
TCIAC1654-25G TCIAC1654-5G
2-Chloro-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Tetthet: 1,1506 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 73°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006245
CAS-nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252897c34aa868ceee48b4b0bc9681d3031dd3a3&vid=252897c34aa868ceee48b4b0bc9681d3031dd3a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %