Metylpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: β-Picoline, 3-Methylpyridine
P0416-25ML P0416-500ML
TCIAP0416-25MLEA 485 NOK
TCIAP0416-25ML TCIAP0416-500ML
Metylpyridin ≥98.0% (by GC)
Metylpyridin
Formel: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Kokepunkt: 144°C
Smeltepunkt: –18°C
Tetthet: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 36°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006402
CAS-nummer: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
FN: 2313
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,07401
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f2470e5f677f021a46efa1deb820f37d2aba81&vid=e9f2470e5f677f021a46efa1deb820f37d2aba81&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %