4-Metylpyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
4-Methylpyridine, γ-Picoline
P0417-25ML
P0417-500ML
TCIAP0417-25MLEA
220
NOK
TCIAP0417-25ML
TCIAP0417-500ML
4-Metylpyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metylpyridin
Formel:
C₆H₇N MW: 93,13 g/mol Kokepunkt: 144°C Smeltepunkt: 4°C Tetthet: 0,9547 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 37°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006440 CAS-nummer: 108-89-4 EINECS: 203-626-4 FN: 2313 ADR: 3,III Merck Indeks: 14,07402 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |