2,6-Lutidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2,6-Dimethylpyridine
L0067-25ML
L0067-500ML
TCIAL0067-25MLEA
380
NOK
TCIAL0067-25ML
TCIAL0067-500ML
2,6-Lutidin ≥98.0% (by GC)
2,6-Lutidin
Formel:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Kokepunkt: 144°C Smeltepunkt: –6 °C Tetthet: 0,9252 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 33°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006345 CAS-nummer: 108-48-5 EINECS: 203-587-3 FN: 1993 ADR: 3,III Merck Indeks: 14,05616 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |