3,4-Lutidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3,4-Dimethylpyridine
L0066-25ML L0066-500ML
TCIAL0066-25MLEA 245 NOK
TCIAL0066-25ML TCIAL0066-500ML
3,4-Lutidin ≥98.0% (by GC)
3,4-Lutidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokepunkt: 179°C
Smeltepunkt: -6°C
Tetthet: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 61°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006403
CAS-nummer: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
FN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&vid=3aae8974df7f7b3e5e618265df81c5a623742e50&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %