3,5-Lutidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3,5-Dimethylpyridine
L0068-25ML
L0068-500ML
TCIAL0068-25MLEA
220
NOK
TCIAL0068-25ML
TCIAL0068-500ML
3,5-Lutidin ≥98.0% (by GC)
3,5-Lutidin
Formel:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Kokepunkt: 172°C Smeltepunkt: –9 °C Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 47°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006404 CAS-nummer: 591-22-0 EINECS: 209-708-6 FN: 1993 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |