5-Etyl-2-metylpyridin ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0142-25ML E0142-500ML
TCIAE0142-25MLEA 220 NOK
TCIAE0142-25ML TCIAE0142-500ML
5-Etyl-2-metylpyridin ≥95.0% (by GC)
5-Etyl-2-metylpyridin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 178°C
Smeltepunkt: –71 °C
Tetthet: 0,9187 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 68°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006344
CAS-nummer: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
FN: 2300
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,03844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&vid=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9200 to 0.9220
Refractive index n20/D 1.4970 to 1.4990