2,3,5-kollidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3,5-Trimethylpyridine
T1722-25G T1722-5G
TCIAT1722-25GEA 620 NOK
TCIAT1722-25G TCIAT1722-5G
2,3,5-kollidin ≥98.0% (by GC)
2,3,5-kollidin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 65°C
Tetthet: 0,9508 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 74°C
MDL nummer: MFCD00126840
CAS-nummer: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb45952f6181abd7df14944e65e2edc9ace13774&vid=fb45952f6181abd7df14944e65e2edc9ace13774&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %