2,4,6-Collidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
T0716-25ML T0716-500ML T0716-100ML
TCIAT0716-25MLEA 230 NOK
TCIAT0716-25ML TCIAT0716-500ML TCIAT0716-100ML
2,4,6-Collidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Collidine
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –43 °C
Tetthet: 0,9191 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 58°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006338
CAS-nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
FN: 1992
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,09718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&vid=65ad945bd7185c6ced89ff25b33e65c0c89bd66d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %