2,6-Di-tert-butyl-4-metylpyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
D2419-25G D2419-5G
TCIAD2419-25GEA 3575 NOK
TCIAD2419-25G TCIAD2419-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-metylpyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Di-tert-butyl-4-metylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Kokepunkt: 226°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006305
CAS-nummer: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %