2,3-Dibromothiophene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1548-25G D1548-5G
TCIAD1548-25GEA 1900 NOK
TCIAD1548-25G TCIAD1548-5G
2,3-Dibromothiophene ≥95.0% (by GC)
2,3-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Kokepunkt: 219°C
Smeltepunkt: –17,5 °C
Tetthet: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
MDL nummer: MFCD00005418
CAS-nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&vid=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %