3-Chlorothiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C1192-25G C1192-5G
TCIAC1192-25GEA 1950 NOK
TCIAC1192-25G TCIAC1192-5G
3-Chlorothiophene ≥97.0% (by GC)
3-Chlorothiophene
Formel: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Tetthet: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 37°C
MDL nummer: MFCD00043887
CAS-nummer: 17249-80-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb5aad5a542c4e019ab0d1067f38061395398baf&vid=fb5aad5a542c4e019ab0d1067f38061395398baf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %