1-Adamantanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
A0939-25G A0939-250G
TCIAA0939-25GEA 595 NOK
TCIAA0939-25G TCIAA0939-250G
1-Adamantanol ≥98.0% (by GC)
1-Adamantanol
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 280°C
Tetthet: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074729
CAS-nummer: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5216d4617671caaa06c7139fb81dc63f1d02f92a&vid=5216d4617671caaa06c7139fb81dc63f1d02f92a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency