2-Adamantanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
A0720-25G
A0720-5G
TCIAA0720-25GEA
1400
NOK
TCIAA0720-25G
TCIAA0720-5G
2-Adamantanol ≥98.0% (by GC)
2-Adamantanol
Formel:
C₁₀H₁₆O MW: 152,24 g/mol Smeltepunkt: 299…303 °C Tetthet: 1,07 g/cm³ (25 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00074744 CAS-nummer: 700-57-2 EINECS: 211-846-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |