Adamantan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A0696-25G A0696-500G
TCIAA0696-25GEA 475 NOK
TCIAA0696-25G TCIAA0696-500G
Adamantan ≥99.0% (by GC)
Adamantane
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074719
CAS-nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
Merck Indeks: 14,00149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15f1504c72fba7b59c0633bd0509a489de4ded3&vid=e15f1504c72fba7b59c0633bd0509a489de4ded3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency