3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Amino-1,3-benzodioxole
M0741-25G M0741-100G
TCIAM0741-25GEA 825 NOK
TCIAM0741-25G TCIAM0741-100G
3,4-(Methylenedioxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 156°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005832
CAS-nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f603f6a6229f98362c4ae3a5a7c1f08e0331343&vid=8f603f6a6229f98362c4ae3a5a7c1f08e0331343&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C