(±)-Ethyl-2-chloropropionate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0790-100ML C0790-25ML
TCIAC0790-100MLEA 1875 NOK
TCIAC0790-100ML TCIAC0790-25ML
(±)-Ethyl-2-chloropropionate ≥97.0% (by GC)
(±)-Ethyl-2-chloropropionate
Formel: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Flash punkt: 38°C
MDL nummer: MFCD00000864
CAS-nummer: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
FN: 2935
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,03785
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&vid=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %