2-Chloro-5-ethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C1754-1G C1754-5G
TCIAC1754-1GEA 230 NOK
TCIAC1754-1G TCIAC1754-5G
2-Chloro-5-ethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Kokepunkt: 86°C
MDL nummer: MFCD00799503
CAS-nummer: 111196-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=749a0a8b3e0d02aea8599f0c24227fe5f7c4fcd2&vid=749a0a8b3e0d02aea8599f0c24227fe5f7c4fcd2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %